Läs mer
Ammoniumkarbonat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10734581 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10734581 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 10734581 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 0015.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1484.06 SEK / 1kg
    Save 25.94 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Uppfyller ACS-specifikationer
Specifikationer
Smältpunkt 58 °C
CAS 506-87-6
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall minst 30,0 %
Molekylformel CH8N2O3
MDL-nummer MFCD00010890
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.OC(O)=O
IUPAC-namn kolsyradiamin
Molekylvikt (g/mol) 96.09
Densitet 1,5 g/cm³ (20 °C)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium Carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium carbonate