Läs mer
Ammoniumkarbonat, certifierad AR för analys, pulver, Fisher Chemical™
Produktkod. 10223180 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10223180 1 kg 1kg
10408210 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10223180 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3680/60
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Kemiska identifierare
CAS 506-87-6
Molekylformel CH8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 96.09
MDL-nummer 10890
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn kolsyradiamin
LEDER N.N.OC(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 58 °C
Färg Vitt
pH 9.4
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 96,09 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 69 hPa vid 20 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.