Läs mer
Ammoniumkarbonat, certifierad AR för analys, pulver, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 58 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 9.4 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 96,09 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | 69 hPa vid 20 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium carbonate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.