Läs mer
Ammonium Carbonate, Extra Pure, Powder, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10385260 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10385260 5 kg Plastic keg 5kg
10080030 1 kg Plastic powder jar 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10385260 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3640/65
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 506-87-6
Molekylformel CH8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 96.09
MDL-nummer 10890
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn carbonic acid diamine
LEDER N.N.OC(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 58°C
Färg White
pH 9.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 96.09g/mol
Förpackning Plastic keg
Ångtryck 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.