Läs mer
Ammoniumkarbonat, Extra Pure, Pulver, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 11463713 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463713 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11463713 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3640/53
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Smältpunkt 58 °C
CAS 506-87-6
Färg Vitt
pH 9.4
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Molekylformel CH8N2O3
MDL-nummer 10890
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.OC(O)=O
IUPAC-namn kolsyradiamin
Molekylvikt (g/mol) 96.09
Formel vikt 96,09 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 69 hPa vid 20 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.