Läs mer
Ammoniumkarbonat, extra rent
Produktkod. 10085303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10085303 1 kg Plastflaska 1kg
10167243 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10085303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390290010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-87-6
Molekylformel CH8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 96.09
MDL-nummer MFCD00010890
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC-namn diazan;karbonat
LEDER C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium carbonate
Smältpunkt 58,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Linjär formel (NH4)2CO3
Merck Index 15, 505
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig (320 g/L vid 20 °C)
Formel vikt 96.09
Procent renhet ≥30,5 % (NH3)
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.