Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium carbonate |
| Färg | White |
| pH | 9 (at 100g/L 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | (NH4)2CO3 |
| Beilstein | 4253487 |
| Formel vikt | 96.09g/mol |
| Odör | Ammonia stinging |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Visa mer |