Läs mer
Ammonium carbonate, for HPLC, 30 to 33% NH3 basis, Thermo Scientific™
Produktkod. 11934321 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11934321 250 g 250g
11924321 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11934321 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446242500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 506-87-6
Molekylformel CH8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 96.09
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn carbonic acid diamine
LEDER N.N.OC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium carbonate
Smältpunkt 58.0°C
Kvantitet 250 g
Linjär formel (NH4)2CO3
Merck Index 15, 505
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble (320 g/L (at 20°C).)
Formel vikt 96.09
Kvalitet HPLC
Förpackning Glass bottle