Läs mer
Ammonium Carbonate, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Produktkod. 10785511 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10785511 250 g 250g
1 options
Produktkod. 10785511 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3686/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 58°C
CAS 506-87-6
Färg White
pH 9.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel CH8N2O3
MDL-nummer 10890
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.OC(O)=O
IUPAC-namn carbonic acid diamine
Molekylvikt (g/mol) 96.09
Formel vikt 96.09g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 69 hPa at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.