Läs mer
Ammoniumkarbonat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11416502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416502 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11416502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215010880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    525.80 SEK / 100g
    Save 26.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium carbonate
CAS 10361-29-2
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Molekylformel CH8N2O3
Synonym hartshorn salt, bis soda triamine, ammonium carbonate, acs, bis carbonic acid triamine
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC-namn diazan;karbonat
Molekylvikt (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Formel vikt 96.09