Läs mer
Ammoniumkarbonat, NH3 ca 30 %
Beskrivning
Ammoniumkarbonat är lämpligt som jäsmedel, pH-kontrollmedel, degförstärkare och textureringsmedel. Det kan användas som ett dispergeringsmedel för SiO2 nanopartiklar för dynamisk ljusspridning, Z-potential och centrifugala vätskesedimentationsmätningar och i syntesen av ZnO nanopartiklar. Det kan också användas som ett elueringsmedel vid separation av kiseldioxidnanopartiklar genom asymmetrisk flödesfältflödesfraktionering (AF4) kopplad till induktivt kopplad plasmamassa. Den användes i experiment för att särskilja 26 olika fenolkomponenter och i kapillärelektrofores-masspektrometri (CE-MS/MS) som snabb screeningsteknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumkarbonat är lämpligt som jäsmedel, pH-kontrollmedel, degförstärkare och textureringsmedel. Det kan användas som ett dispergeringsmedel för SiO2 nanopartiklar för dynamisk ljusspridning, Z-potential och centrifugala vätskesedimentationsmätningar och i syntesen av ZnO nanopartiklar. Det kan också användas som ett elueringsmedel vid separation av kiseldioxidnanopartiklar genom asymmetrisk flödesfältflödesfraktionering (AF4) kopplad till induktivt kopplad plasmamassa. Den användes i experiment för att särskilja 26 olika fenolkomponenter och i kapillärelektrofores-masspektrometri (CE-MS/MS) som snabb screeningsteknik.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium carbonate |
| Smältpunkt | 60 °C (sublimering) |
| Kvantitet | 5000 g |
| Odör | Ammoniakliknande |
| Anteckningar om analysprocent | NH 3≈ 30 % |
| Linjär formel | (NH4)2CO3 |
| Beilstein | 3627235 |
| Merck Index | 14,508 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 96.09 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.