Läs mer
Ammoniumkarbonat, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Beskrivning
Ammoniumkarbonat används i stor utsträckning som jäsmedel i lebkuchen, kakor och platta kex. Det finner en viktig tillämpning som ett kräkmedel och en aktiv ingrediens i vissa hostsirap. Det är huvudkomponenten i luktsalter och en aktiv ingrediens i vissa rökfria tobaksprodukter, schampon och färgämnen som används i textilindustrin. Det är en viktig föregångare till det moderna jäsmedlets bakpulver och bakpulver. Det fungerar som ett skummedel för framställning av expanderat material. Det används också som reagens för analytiska ändamål inom den kemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium carbonate |
| Smältpunkt | 60° (sublimering) |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 10 g |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Analysprocentintervall | 99,999 % (metallbaserad bas) |
| Molekylformel | C2H11N3O5 |
| Beilstein | 3627235 |
| Synonym | ammonium carbonate nf, ugam, ammonium bicarbonate-ammonium carbamate, ammonium carbonate chips nf, ammonium bicarbonate, mixt. with ammonium carbamate, ammonium carbamate, mixt. with ammonium bicarbonate, monoammonium carbonate mixture with ammonium carbamate, carbamic acid, monoammonium salt, mixt. with ammonium carbonate, diazanium hydrogen carbonate carbamate |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.