Läs mer
Ammoniumkarbonat, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11392068
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392068 50 g 50g
11312078 10 g 10g
11302078 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012980.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96,086 g/mol
Ammoniumkarbonat används i stor utsträckning som jäsmedel i lebkuchen, kakor och platta kex. Det finner en viktig tillämpning som ett kräkmedel och en aktiv ingrediens i vissa hostsirap. Det är huvudkomponenten i luktsalter och en aktiv ingrediens i vissa rökfria tobaksprodukter, schampon och färgämnen som används i textilindustrin. Det är en viktig föregångare till det moderna jäsmedlets bakpulver och bakpulver. Det fungerar som ett skummedel för framställning av expanderat material. Det används också som reagens för analytiska ändamål inom den kemiska industrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-87-6
MDL-nummer MFCD00010890
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium carbonate
Smältpunkt 60° (sublimering)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbaserad bas)
Molekylformel CH8N2O3
Beilstein 3627235
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC-namn diazan;karbonat
Molekylvikt (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Formel vikt 96.09
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.