Läs mer
Ammoniumkarbonat, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15681020 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15681020 1 kg 1kg
15691020 2.5 kg 2.5kg
15601030 6 x 1 kg Paket med 6
15611030 6 x 2.5 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15681020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 112041KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från NF, Ph. Franc., FCC
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-87-6
Molekylformel CH8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 96.086
MDL-nummer MFCD00010890
InChI-nyckel PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC-namn diazan;karbonat
LEDER C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Carbonate
Namnnotering Meets analytical specification of NF, Ph.Franc.,FCC
Kvantitet 1 kg
Linjär formel (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Formel vikt 96.09g/mol
Kvalitet puriss.
Rester efter antändning ≤0.05% (as SO4)
Densitet Vapor Density: 2.7 (vs air)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbonate