Läs mer
Ammoniumkarbonat, puriss., Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Carbonate |
| Namnnotering | Uppfyller analytisk specifikation från NF, Ph.Franc., FCC |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Linjär formel | (NH4)2CO3 |
| Beilstein | 4253487 |
| Formel vikt | 96,09 g/mol |
| Kvalitet | puriss. |
| Rester efter antändning | ≤0,05 % (som SO4) |
| Densitet | Ångtäthet: 2,7 (jämfört med luft) |