Läs mer
Ammoniumkarbonat, Puriss., uppfyller analytisk specifikation för NF, Ph. Franc., FCC, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 16665733
Change view
25 kg
Produktkod.
16665733 25 kg
1 options
Produktkod. 16665733 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 1120425KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3410.00 SEK
    3122.27 SEK / 25kg
    Save 287.73 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med konsistens, renhet och noggrannhet säkerställd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium carbonate
CAS 1111-78-0, 1066-33-7
Kvantitet 25 kg
Molekylformel CH8N2O3
InChI-nyckel SFWLALIEAXEULE-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].O.NC([O-])=O
IUPAC-namn ammoniumhydratkarbamat
Molekylvikt (g/mol) 96.09