Läs mer
Ammoniumkarbonatlösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12917163 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12917163 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 12917163 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 013 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1332.00 SEK
    1210.94 SEK / 1000ml
    Save 121.06 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Ammonium Carbonate Solution
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1005201
Element Ammoniumkarbonatlösning
Kvantitet 1000 ml
Kvalitet Eu. Ph.
Produktbeteckning
  • Ammonium Carbonate Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1005201 (RP 013)