Läs mer
Ammonium Carbonate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Carbonate |
| CAS | 10361-29-2 |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00010890 |
| Synonym | Ammonium carbonate, salt of hartshorn, Ammonium carbonate |
| Kvalitet | Research |