Läs mer
Ammoniumkarbonat, TRC
Produktkod. 30011150
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30011150 5 g
1 options
Produktkod. 30011150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6336655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Ammonium carbonate
CAS 506-87-6
Molekylformel C H2 O3 . 2 H3 N
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
LEDER N.N.OC(=O)O
IUPAC-namn Azane; Kolsyra
Molekylvikt (g/mol) 96.09
Formel vikt 96.0535
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.