Läs mer
Ammonium Cerium(IV) Nitrat, 0,1M, Chem Lab™
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Färg | Orange |
| pH | <1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 54.823g (NH4)2Ce(NO3)6 200mL HNO3 65% /l H2O = 0.1 N (±0.0002/20°C) |
| Odör | Odorless |
| Densitet | 1.08g/mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium cerium(IV) nitrate 0.1 mol/l
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonium cerium(IV)nitrate