Läs mer
Ammonium Cerium(Iv) Nitrate, ≥98.0% (T), purum p.a., Honeywell™
Produktkod. 15642190 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15642190 100 g Poly Bottle 100g
15652190 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15642190 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 22250100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum p.a.,≥98.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16774-21-3
MDL-nummer MFCD00151121
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Cerium(Iv) Nitrate
Kvantitet 100 g
Linjär formel Ce(NH4)2(NO3)6
UN-nummer UN3085
Formel vikt 548.22g/mol
Procent renhet ≥98.0% (T)
Kvalitet purum p.a.
Förpackning Poly Bottle