Läs mer
Ammonium Cerium(Iv) Nitrate, ACS Reagent, ≥98.5%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15642000 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15642000 50 g Poly Bottle 50g
15622000 250 g Poly Bottle 250g
15632000 500 g Poly Bottle 500g
15612000 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15642000 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 21547350G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent,≥98.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16774-21-3
MDL-nummer MFCD00151121
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Cerium(Iv) Nitrate
Smältpunkt 214°C
Färg Orange
pH Acidic
Kvantitet 50 g
Linjär formel Ce(NH4)2(NO3)6
UN-nummer UN3085
Formel vikt 548.22g/mol
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder/Crystals
Densitet 2.49g/cu.cm