Läs mer
Ammonium Cerium(IV) Nitrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10640141 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10640141 100 g 100g
10171750 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10640141 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3720/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 16774-21-3
Molekylformel CeH8N8O18
Molekylvikt (g/mol) 548.22
MDL-nummer 151121
InChI-nyckel WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn λ⁴-cerium(4+) bis(nitric acid) diamine tetranitrate
LEDER N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Smältpunkt 107°C
Färg Orange
pH 1
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 548.22g/mol
Förpackning Plastic powder jar