Läs mer
Ammonium cerium(IV) nitrate, Purum p.a., ≥98.0% (T), Honeywell™
Produktkod. 16685763 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
:
5 kg
Produktkod.
16685763 5 kg
1 options
Produktkod. 16685763 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 222505KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium cerium(IV) nitrate
Smältpunkt 214°C (Decomposition)
CAS 16774-21-3
Färg Orange
CAS Max % ≤ 100%
Kvantitet 5 kg
Molekylformel CeH8N8O18
Linjär formel Ce(NH4)2(NO3)6
Synonym Ceric ammonium nitrate
InChI-nyckel WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn λ⁴-cerium(4+) bis(nitric acid) diamine tetranitrate
Molekylvikt (g/mol) 548.22
Kvalitet Reagent
Densitet 2.49 g/cm3 (20°C)