Läs mer
Ammonium Cerium(IV) Nitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium cerium nitrate |
| CAS | 16774-21-3 |
| Molekylformel | Ce . 4 N O3 . 2 H N O3 . 2 H3 N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | CAN, Ceric ammonium nitrate, Diammonium cerium(IV) nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;; |
| LEDER | N.N.[Ce+4].O[N+](=O)[O-].O[N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | azane;cerium(4+);nitric acid;tetranitrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 548.22 |
| Formel vikt | 547.9011 |