Läs mer
Ammonium Cerium(IV) Sulfate, Certified AR for analysis, low in rare earths, Fisher Chemical
Produktkod. 10408400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10408400 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10408400 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3771/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 130°C
CAS 10378-47-9
Färg Orange
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel CeH20N4O18S4
MDL-nummer 149417
InChI-nyckel VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
LEDER N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn λ4-cerium(4+) tetraamine dihydrate tetrahydrogen sulfate
Molekylvikt (g/mol) 632.53
Formel vikt 632.54g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.