Läs mer
Ammoniumcerium(Iv)sulfatdihydrat,≥ 98,0% (RT), puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15682190 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15682190 100 g Poly flaska 100g
15692190 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15682190 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 22269100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98,0 % (RT)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10378-47-9
MDL-nummer MFCD00149417
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Cerium(Iv) Sulfate Dihydrate
Kvantitet 100 g
Linjär formel Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 632.55g/mol
Procent renhet ≥98.0% (RT)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Förpackning Poly flaska