Läs mer
Ammoniumcerium(Iv)sulfatdihydrat,≥ 98,0% (RT), puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15692190 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15692190 500 g Poly flaska 500g
15682190 100 g Poly flaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15692190 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 22269500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98,0 % (RT)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10378-47-9
MDL-nummer MFCD00149417
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Cerium(Iv) Sulfate Dihydrate
Kvantitet 500 g
Linjär formel Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 632.55g/mol
Procent renhet ≥98.0% (RT)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Förpackning Poly flaska