Läs mer
Ammoniumcerium(IV) sulfatdihydrat, 99+%, extra rent
Produktkod. 10219203 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10219203 500 g Glasflaska 500g
10194780 5 g Glasflaska 5g
10398480 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10219203 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206315000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10378-47-9
Molekylformel H16CeN4O16S4·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 632.54
MDL-nummer MFCD00149417
Synonym Ceric ammonium sulfate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Smältpunkt 130,0 °C
Namnnotering Extra Pure
Färg Orange
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,80
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolys. Andra lösligheter: olösliga i etanol
Formel vikt 632.54
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.