missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ammonium cerium(IV) Sulfate Dihydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Cerium(IV) Sulfate Dihydrate |
| CAS | 10378-47-9 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | (NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149417 |
| Synonym | Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, Cerium(IV) ammonium sulfate, Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 632.55 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?