Läs mer
Ammoniumcerium(IV)sulfatlösning, Honeywell™
Produktkod. 15615180 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15615180 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15615180 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 379411L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M Ce(NH4)4(SO4)4
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium cerium(IV) sulfate solution
CAS 7642-09-3
Kvantitet 1 L
Molekylformel C6H12
MDL-nummer MFCD00148851
UN-nummer UN3264
Synonym cis-3-hexene, z-3-hexene, 3-hexene, z, z-hex-3-ene, 3z-hex-3-ene, 3-hexene, 3z, unii-50181bz6yt, 3z-3-heptene, 3z-3-hexene #, 3-hexene cis
InChI-nyckel ZQDPJFUHLCOCRG-WAYWQWQTSA-N
LEDER CCC=CCC
IUPAC-namn (Z)-hex-3-en
Molekylvikt (g/mol) 84.16
PubChem CID 643783
Formel vikt 596.52g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium cerium(IV) sulfate solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid