Läs mer
Ammonium- och ceriumsulfatlösning, 0,01M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium and cerium sulphate solution |
| Förpackning | Flaska |
| Koncentration | 0.01 M |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Kvalitet | Eu. Ph. Referens |