Läs mer
Ammonium- och ceriumsulfatlösning, 0,1 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium and cerium sulphate solution |
| Förpackning | Flaska |
| Koncentration | 0.1 M |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Kvalitet | Eu. Ph. Referens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium and cerium sulphate. 0.1M Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3000300
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.