Läs mer
Melford Ammoniumklorid
Produktkod. 30017997
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017997 500 g
30017996 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30017997 Leverantör Melford Leverantörsnummer A20424500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Ammoniumklorid, en oorganisk förening, är ett vitt kristallint salt, mycket lösligt i vatten.
Ammoniumklorid, en oorganisk förening, är ett vitt kristallint salt, mycket lösligt i vatten.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Chloride
CAS 12125-02-9
Kvantitet 500 g
Molekylformel NH4Cl
Kvalitet ACS