Läs mer
Ammoniumklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314609
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
500g
Produktkod. 11314609
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15000.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
Ammoniumklorid används vanligtvis som buffertlösning. Det används vid tillverkning av fyrverkerier, säkerhetssprängämnen och rök. Det används för att kontrollera pH-nivåer i kemikalier, för att producera natriumkarbonat, som gödningsmedel, inom elektronik och inom metallurgi. Används även som flussmedel för rengöring, som smakämne, som slemlösande medel i hostmedicin och som systemiskt surgörande medel. Det används ofta som elektrolyt i zink-kolbatterier. Det används i läderindustrin för färgning, garvning, textiltryck och för att glänsa bomull.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Ammoniumklorid används vanligtvis som buffertlösning. Det används vid tillverkning av fyrverkerier, säkerhetssprängämnen och rök. Det används för att kontrollera pH-nivåer i kemikalier, för att producera natriumkarbonat, som gödningsmedel, inom elektronik och inom metallurgi. Används även som flussmedel för rengöring, som smakämne, som slemlösande medel i hostmedicin och som systemiskt surgörande medel. Det används ofta som elektrolyt i zink-kolbatterier. Det används i läderindustrin för färgning, garvning, textiltryck och för att glänsa bomull.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol, flytande ammoniak och aceton. Olösligt i dietyleter och etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med silvernitrat och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-02-9
Molekylformel ClH4N
Molekylvikt (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
LEDER N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium chloride
Smältpunkt 340°C (sublimation)
Kvantitet 500 g
Linjär formel NH4Cl
Beilstein 4371014
Merck Index 14,509
Löslighetsinformation Soluble aq. soln.,methanol,liquid ammonia and acetone. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate.
IUPAC-namn aminhydroklorid
Formel vikt 53.49
Procent renhet ≥98%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.642
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.53
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ammonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.