Läs mer
Ammoniumklorid, 98+%
Produktkod. 11437227
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437227 250 g -
11314609 500 g 500g
11427227 1000 g 1000g
11447227 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11437227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15000.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
Ammoniumklorid används vanligtvis som buffertlösning. Det används vid tillverkning av fyrverkerier, säkerhetssprängämnen och rök. Det används för att kontrollera pH-nivåer i kemikalier, för att producera natriumkarbonat, som gödningsmedel, inom elektronik och inom metallurgi. Används även som flussmedel för rengöring, som smakämne, som slemlösande medel i hostmedicin och som systemiskt surgörande medel. Det används ofta som elektrolyt i zink-kolbatterier. Det används i läderindustrin för färgning, garvning, textiltryck och för att glänsa bomull.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Ammoniumklorid används vanligtvis som buffertlösning. Det används vid tillverkning av fyrverkerier, säkerhetssprängämnen och rök. Det används för att kontrollera pH-nivåer i kemikalier, för att producera natriumkarbonat, som gödningsmedel, inom elektronik och inom metallurgi. Används även som flussmedel för rengöring, som smakämne, som slemlösande medel i hostmedicin och som systemiskt surgörande medel. Det används ofta som elektrolyt i zink-kolbatterier. Det används i läderindustrin för färgning, garvning, textiltryck och för att glänsa bomull.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol, flytande ammoniak och aceton. Olösligt i dietyleter och etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med silvernitrat och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-02-9
Molekylformel ClH4N
Molekylvikt (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
LEDER N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium chloride
Smältpunkt 340 °C (sublimering)
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.642
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.53
Linjär formel NH4Cl
Beilstein 4371014
Merck Index 14,509
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, flytande ammoniak och aceton. Olöslig i dietyleter och etylacetat.
IUPAC-namn azanium;klorid
Formel vikt 53.49
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.