Läs mer
Ammoniumklorid, 99,5 %, extra rent
Produktkod. 10676052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10676052 500 g Plastflaska 500g
10296920 1 kg Plastflaska 1kg
10389133 5 kg Plast trumma 5kg
10135403 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10676052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 199975000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 SEK
    492.65 SEK / 500g
    Save 77.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-02-9
Molekylformel ClH4N
Molekylvikt (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium chloride
Smältpunkt 340,0 °C
Färg Vitt
pH 4,5 till 5,5 (5 % soln. vid 20 °C)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99,5 % min. (Argentometri)
Linjär formel NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 370 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glycerol, lätt löslig i alkohol, praktiskt taget olöslig i aceton, eter och etylacetat
LEDER N.Cl
IUPAC-namn aminhydroklorid
Formel vikt 53.49
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.5200g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.