Läs mer
Ammoniumklorid, 99,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436502 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11436502
Brand: MP Biomedicals 0215010991
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium chloride
CAS 12125-02-9
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 0.997
Molekylformel ClH4N
MDL-nummer MFCD00011420
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.Cl
IUPAC-namn aminhydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Formel vikt 53.5