Läs mer
Ammoniumklorid, 99+%, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10488010 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10488010 2 kg Pulverburk av plast 2kg
11473713 500 g Pulverburk av plast 500g
10610141 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10488010 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3880/61
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 12125-02-9
Molekylformel ClH4N
Molekylvikt (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn aminhydroklorid
LEDER N.Cl
Specifikationer
Smältpunkt 340°C
Färg Vitt
pH 5
Fysisk form Fast
Kvantitet 2 kg
Formel vikt 53.49g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1.3mbar 160