Specifikationer
| Smältpunkt | 340 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 53,49 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | 1,3 mbar 160 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammoniumklorid,
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.