Läs mer
Ammoniumklorid, 99+%, extra ren, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10785701 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10785701 1 kg Pulverburk av plast 1kg
1 options
Produktkod. 10785701 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3880/60
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Specifikationer
Smältpunkt 340 °C
CAS 12125-02-9
Färg Vitt
pH 5
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Molekylformel ClH4N
MDL-nummer MFCD00011420
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.Cl
IUPAC-namn azanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Formel vikt 53,49 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1,3 mbar 160
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.