Läs mer
Ammonium chloride, 99+%, pure
Produktkod. p-3735301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
25kg
5kg
Produktkod. 10215410
Brand: Thermo Scientific Acros 123340250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ammonium chloride, 99+%, H4ClN, CAS Number-12125-02-9, amchlor, ammoneric, ammoniumchlorid, ammonium chloride, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid, ammonium muriate, darammon, sal ammoniac, salmiac, 1kg, 99% min. (Argentometry), CHEBI:31206, White, 1.5200g/mL, 235-186-4, 15,13, 53.49, Pure | CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-02-9
Molekylformel ClH4N
Molekylvikt (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
LEDER N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium chloride
Smältpunkt 340.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometry)
Linjär formel NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Löslighetsinformation Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and,ethyl acetate
IUPAC-namn aminhydroklorid
Formel vikt 53.49
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ren
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.5200g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.