Läs mer
Ammoniumklorid, ACS, 99,5 % min
Beschreibung
Ammoniumklorid används vanligtvis som buffertlösning. Det används vid tillverkning av fyrverkerier, säkerhetssprängämnen och rök. Det används för att kontrollera pH-nivåer i kemikalier, för att producera natriumkarbonat, som gödningsmedel, inom elektronik och inom metallurgi. Används även som flussmedel för rengöring, som smakämne, som slemlösande medel i hostmedicin och som systemiskt surgörande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Ammonium chloride |
| Smältpunkt | 340° (sublimering) |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 5 kg |
| Analysprocentintervall | 99,5 % min |
| Löslighetsinformation | Löslig i flytande ammoniak, aceton, hydrazin och alkohol. Olöslig i dietyleter och etylacetat. |
| IUPAC-namn | aminhydroklorid |
| Formel vikt | 53.49 |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Brytningsindex | 1.642 |
| Mehr anzeigen |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.