Läs mer
Ammoniumklorid-ammoniakbuffert, pH 10,1, Chem-Lab
Beskrivning
Denna buffertlösning hjälper till att upprätthålla en alkalisk pH-nivå. Denna buffert är gjord av en svag bas (ammoniak) och ett av dess salter (ammoniumsulfat).
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.01g/mL |
| pH | 10.1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Lösningstyp | Buffer |
| Formulering | 6.75g NH4Cl + 57mL NH4OH 25% per 1L H2O |
| Odör | Odorless |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium chloride-Ammonia buffer pH 10.1
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: NH4OH, NH4Cl