Läs mer
Ammoniumkloridbuffertlösning, enligt European Pharmacopoeia (EP) Kapitel 4 (4.1.3), pH 9,5, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Beskrivning
- Testad av ISO 17025 ackrediterad testmetod
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution |
| För användning med (applikation) | Europeiska farmakopéns monogram |
| pH | 9.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| Förpackning | HDPE-flaska GL45 |
| UN-nummer | 1760 |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ammonia, ammonium chloride