Läs mer
Ammoniumklorid, certifierad AR , för analys, uppfyller analytiska specifikationer för Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10060030 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Plastkruka med pulver
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10060030 500 g Plastkruka med pulver 500g
10213900 2 kg Pulverburk av plast 2kg
10151750 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10060030 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/3920/53
 Begränsad artikel
I lager
H4ClN, CAS-nummer-12125-02-9, 5 kg, vit, 53,49 g/mol, 340 grader. C, 11420, plastfat, fast, 1,3 mbar 160 | CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
H4ClN, CAS-nummer-12125-02-9, 5 kg, vit, 53,49 g/mol, 340 grader C, 11420, plastfat, fast, 1,3 mbar 160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-02-9
Molekylformel ClH4N
Molekylvikt (g/mol) 53.49
MDL-nummer MFCD00011420
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn Aminhydroklorid
LEDER N.Cl
Specifikationer
Smältpunkt 340 °C
Färg Vitt
pH 5
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 53,49 g/mol
Förpackning Plastkruka med pulver
Ångtryck 1,3 mbar 160
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.