missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ammoniumklorid Kristallin MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Chloride |
| CAS | 12125-02-9 |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | ClH4N |
| MDL-nummer | MFCD00011420 |
| Synonym | ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid |
| InChI-nyckel | NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | N.Cl |
| IUPAC-namn | aminhydroklorid |
| Visa mer |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction