missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ammonium Chloride-d4, TRC

Produktkod. 30339108
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30339108 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30339108 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA633952500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ammonium Chloride-d4
CAS 12015-14-4
Molekylformel Cl . D4 N
Kvantitet 500 mg
Synonym Ammonium chloride ((ND4)Cl) (7CI,8CI,9CI), Ammonium chloride-d4, Ammonium-d4 chloride, Deuterated ammonium chloride (ND4Cl), Hydrochloric acid-d, mono(ammoniate-d3), Tetradeuteroammonium chloride, Ammonium chloride-d4
InChI formel InChI=1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
LEDER [Cl-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn tetradeuterioazanium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 57.516
Formel vikt 57.028
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.