Läs mer
Ammoniumklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11420492 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11420492
Brand: MP Biomedicals 02191406.5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i forskningsapplikationer som ett ACS-reagens. Ammoniumklorid, MP Biomedicals används i forskning för att lysera mänskliga röda blodkroppar, för att studera grundläggande kalciumfosfatkristaller i fibroblaster, för att isolera proteiner från 50S ribosomala subenheter av Bacillus ste
Industriella applikationer inkluderar som flussmedel för beläggning av plåt med zink; konservering; i torr- och Leclanch-batterier; färgning, frysning av blandningar, galvanisering, för att rengöra lödkolvar, säkerhetssprängämnen, glansig bomull, garvning; i tvättmedel; tillverkning av färgämnen; i cement för järnrör; för snöbehandling (sänker smältningen i skidbackarna).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 12125-02-9
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Molekylformel ClH4N
MDL-nummer MFCD00011420
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
Löslighetsinformation Soluble in water (100mg/mL, clear, colorless solution). The presence of hydrochloric acid or sodium chloride decrease water solubility. Also soluble in methanol and ethanol.
InChI-nyckel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.Cl
IUPAC-namn aminhydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Formel vikt 53.49
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS-reagens