Läs mer
Ammoniumklorid, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Beskrivning
Ammoniumklorid finner sin användning som flussmedel vid beredning av metaller för galvanisering, lödning eller tennbeläggning. Även om det huvudsakligen hänvisas till som en kvävekälla gödselmedel, används det också för rengöring av spetsar av lödkolv, hårschampo som förtjockningsmedel, vissa batterier som elektrolyt, garvning, textiltryck, färgning och rengöringsprodukter. I laboratorier används det för att tillverka kylbad och för att producera buffertar. Tillsammans med vissa metaller används det för att åstadkomma vissa reduktioner i organisk syntes. Det kan användas som en prekursor till ammoniumcyanat, som används i Wöhler-syntesen av urea. Det underlättar flera organiska omvandlingar på ett milt och effektivt sätt - till exempel i Ulmann-koppling, kors-aldolkondensation, Claisen-omlagring, reduktion, tia-Michael-addition och syntes av flera monocykliska, fusionerade eller spiro-bicykliska kväveheterocykler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium chloride |
| Smältpunkt | 340° (sublimering) |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.642 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Utseende | Vitt pulver |
| Analysprocentintervall | 100.00% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.